Learn More
Natriumsilikat-Lösung, Reagenzienqualität, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
3 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumsilikat-Lösung |
Menge | 3 l |
Strukturformel | Na2O(SiO2)x · xH2O |
UN-Nummer | UN3266 |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dichte | 1.39 g/ml bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsilikat-Lösung, Reagenzienqualität, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur