Learn More
Natriumselenit-Pentahydrat, Honeywell Fluka™
puriss. p.a., ≥99.0 % (RT)
56.88 CHF - 164.93 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 26970-82-1 |
---|---|
Summenformel | H10Na2O8Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 263.023 |
MDL-Nummer | MFCD00149173 |
InChI-Schlüssel | TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Natriumselenit-Pentahydrat, Dinatriumselenit-Pentahydrat, Selensäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Dinatriumpentahydrat-Selenit, Natriumselenit-Monohydrat 2:1:5, Natriumselenit-Monohydrat, Dinatriumselenit-Hydrat, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate |
PubChem CID | 134930 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Selenit; Pentahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15670510
|
Honeywell-Fluka
00163-25G |
25 g |
56.88 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15660510
|
Honeywell-Fluka
00163-100G |
100 g |
164.93 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
26970-82-1 | |
263.023 | |
TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L | |
134930 | |
O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
H10Na2O8Se | |
MFCD00149173 | |
Natriumselenit-Pentahydrat, Dinatriumselenit-Pentahydrat, Selensäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Dinatriumpentahydrat-Selenit, Natriumselenit-Monohydrat 2:1:5, Natriumselenit-Monohydrat, Dinatriumselenit-Hydrat, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate | |
Dinatrium; Selenit; Pentahydrat |
Spezifikation
Natriumselenit-Pentahydrat | |
H10Na2O8Se | |
MFCD00149173 | |
Natriumselenit-Pentahydrat, Dinatriumselenit-Pentahydrat, Selensäure, Dinatriumsalz, Pentahydrat, Dinatriumpentahydrat-Selenit, Natriumselenit-Monohydrat 2:1:5, Natriumselenit-Monohydrat, Dinatriumselenit-Hydrat, sodium selenite hydrate 2:1:5, sodium selenite hydrate, disodium selenite hydrate | |
O.O.O.O.O.[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
263.023 | |
263.01 mol |
26970-82-1 | |
Na2SeO3 · H2O | |
2630 | |
TUANAMBRHOLYTH-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Selenit; Pentahydrat | |
134930 | |
≥99 % (RT) |
Sicherheit und Handhabung
P261-P273-P280-P301 + P310 + P330-P304 + P340 + P312-P403 + P233
Gehäuse H300-H317-H331-H411
missing translation for 'einecsNumber' : 233-267-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse VS7420000
- Sodium selenite pentahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H300 + H330-Lebensgefahr bei Verschlucken oder Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.