Learn More
Natriumselenit, wasserfrei, 99 % min., typischerweise 99.75 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376449
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumselenit, wasserfrei, 99 % min., typischerweise 99.75 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376449
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 11376449
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012585.36
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
In der Glasherstellung
In glass manufacturingSodium selenite is used in the manufacture of colorless glass. It acts as an ingredient in some food supplements. It is an animal feed used in pet foods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-18-8
Summenformel Na2O3Se
Molekulargewicht (g/mol) 172.948
MDL-Nummer MFCD00003489
InChI-Schlüssel BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768
PubChem CID 24934
ChEBI CHEBI:48843
IUPAC-Name Dinatrium; Selenit
SMILES [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium selenite
Schmelzpunkt >350°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß
pH 9
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt Typischerweise ≤ 99.75 % (Metallbasis)
Strukturformel Na2SeO3
UN-Nummer UN2630
Merck Index 14,8673
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; Insoluble in alcoholSoluble in water; Insoluble in alcohol and ethanol.
Formelmasse 172.94
Reinheit (%) ≤99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer62480036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2024 Catalog Number012585.36,012585.22
Chargennummer62480025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2024 Catalog Number012585.36,012585.22
Chargennummer61900210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
ChargennummerG30H20 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
ChargennummerA07H22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number012585.36,012585.22
Name des Produkts
Natriumselenit, wasserfrei, 99 % min., typischerweise 99.75 % min. (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >