Learn More
Natriumselenit, 44 bis 46 % Se, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10102-18-8 | Na2O3Se | 172.94 g/mol
48.85 CHF - 406.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10102-18-8 |
---|---|
Summenformel | Na2O3Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 172.94 |
MDL-Nummer | MFCD00003489 |
InChI-Schlüssel | BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 |
PubChem CID | 24934 |
ChEBI | CHEBI:48843 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Selenit |
SMILES | [O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10318340
|
Thermo Scientific
200730250 |
25 g | Glasflasche |
48.85 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10701481
|
Thermo Scientific Acros
200731000 |
100 g | Glasflasche |
122.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10794294
|
Thermo Scientific Acros
200735000 |
500 g | Glasflasche |
406.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10102-18-8 | |
172.94 | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
24934 | |
Dinatrium; Selenit |
Na2O3Se | |
MFCD00003489 | |
sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 | |
CHEBI:48843 | |
[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Spezifikation
Sodium selenite | |
Anhydrous | |
Weiß bis Beige | |
Na2O3Se | |
MFCD00003489 | |
sodium selenite, disodium selenite, natriumselenit, selenious acid, disodium salt, natriumselenit german, disodium selenium trioxide, unii-hiw548rq3w, selenious acid disodium salt, ccris 1260, hsdb 768 | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Selenit | |
24934 | |
172.94 | |
0.5% max. |
350°C | |
10102-18-8 | |
Pulver | |
Na2SeO3 | |
15, 8802 | |
Solubility in water: 950g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[O-][Se](=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
172.94 | |
CHEBI:48843 | |
44 to 46% Se |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Giftig bei Einatmen.
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Nicht
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-267-9
- Sodium selenite
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.