Learn More
Natriumpyruvat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439063
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Natriumpyruvat, 99 %, C3H3NAO3, CAS-Nummer-113-24-6, 2-Oxopropansäure Natriumsalz, pod38aif08, Propansäure, 2-Oxo-, Natriumsalz, Pyruvat-Natrium, Brenztraubensäure-Natriumsalz, Brenztraubensäure, Natriumsalz, Natrium-2-oxopropanoat, Natrium-alpha-ketopropionat, Natriumpyruvat, unii-pod38aif08, 500 g
Sodium pyruvate is used in cell culture media as an additional source of energy. It acts as an antioxidant and finds protective effects against oxygen radicals. It serves as an intermediate in many metabolic pathways such as sugar metabolism. It is converted into acetyl coenzyme A and enters the trichloroacetic acid cycle. In addition, it is involved with amino acid metabolism and initiates the Kreb's cycle. It plays an important role as a free radical scavenger.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumpyruvat wird in Zellkulturmedien als zusätzliche Energiequelle verwendet. Wirkt als Antioxidans und weist Schutzwirkung gegen Sauerstoffradikale auf. Dient als Zwischenprodukt in vielen Stoffwechselwegen wie dem Zuckerstoffwechsel. Wird in Acetyl-Coenzym A umgewandelt und tritt in den Trichloressigsäurezyklus ein. Darüber hinaus involviert im Aminosäurestoffwechsel und initiiert den Krebs- Zyklus. Spielt eine wichtige Rolle als Fänger freier Radikale.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 113-24-6
Summenformel C3H3NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 110.044
MDL-Nummer MFCD00002586
InChI-Schlüssel DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium pyruvate, pyruvic acid sodium salt, sodium 2-oxopropanoate, pyruvic acid, sodium salt, propanoic acid, 2-oxo-, sodium salt, sodium alpha-ketopropionate, pyruvate sodium, unii-pod38aif08, 2-oxopropanoic acid sodium salt, pod38aif08
PubChem CID 23662274
ChEBI CHEBI:50144
IUPAC-Name Natrium;-2-oxopropanoat
SMILES CC(=O)C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pyruvate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 50 g
Beilstein 3568341
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 110.04
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium pyruvate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium pyruvate
Name des Produkts
Natriumpyruvat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >