Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrophosphat, 200 mM-Pufferlösung. Artikelnummer.: 15494509
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrophosphat, 200 mM-Pufferlösung.
Artikelnummer. 15494509
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Artikelnummer. 15494509
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62052.AE
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumprophosphat, 200 mM-Pufferlösung, wird im Labor als Puffermittel verwendet. DSPP wurde in antimikrobiellen Studien als Chelatbildner verwendet. Natriumdiphosphat oder TSPP (sc-203404; sc-236921) hat sich als nützlich bei der Vorbereitung eines EDTA-Natriumprophosphat-Extraktionspuffers für die Mikrozystin-Analyse von Bodenproben erwiesen. Es ist ein beliebtes Triebmittel, das auch in Backpulver gefunden wird.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Unlöslich in Alkohol und Ammoniak.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-16-9
Spezifikation
Konzentration 200 mM Pufferlösung
Menge 100 ml
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperaturen
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM16L502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
ChargennummerM16L501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/01/2025 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
ChargennummerW16K544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2024 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
ChargennummerU01K544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
ChargennummerP02K570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberJ62052.AE,J62052.AK
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Natriumpyrophosphat, 200 mM-Pufferlösung. >