Learn More
Natriumphosphat, monobasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 339, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15600740
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, monobasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 339, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15600740 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15600740
Marke: Honeywell-Fluka 042691KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E339, 98 bis 100.5 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13472-35-0
Summenformel H6NaO6P
Molekulargewicht (g/mol) 156.006
MDL-Nummer MFCD00149209
InChI-Schlüssel VBJGJHBYWREJQD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat, Monoatriumphosphat-Dihydrat, Phosphorsäure, Mononatriumsalz, Dihydrat, Natriumphosphat NaH2PO4-Dihydrat, Mononatriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumdihydrat-Dihydrogenphosphat, monosodium dihydrogen phosphate dihydrate, sodium dihydrate dihydrogen phosphate, acmc-20ajoh
PubChem CID 23673460
IUPAC-Name Natrium; Dihydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)(O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumphosphat, monobasisch, Dihydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP, FCC
Menge 1 kg
Strukturformel NaH2PO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 156.01 mol
Reinheit (%) 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerO2120 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog Number04269-1KG
ChargennummerO1770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/11/2024 Catalog Number04269-1KG
ChargennummerL3540 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2023 Catalog Number04269-1KG
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, monobasisches Dihydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, E 339, 98 bis 100.5 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >