Learn More
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11410036
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11410036 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 11410036
Marke: MP Biomedicals 02199802.1
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Highly hygroscopic and water soluble. Sodium Phosphate Dibasic, MP Biomedicals is a sodium salt of phosphoric acid. This white powder is an important component of running buffer for denaturing gel electrophoresis.
Sodium phosphate dibasic anhydrous
  • Used for preparing phosphate buffer, which in turn is utilized in X-gal staining
  • Induces glomerular calcification as well as other nephrotic syndrome in Sprague-Dawley rats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7558-79-4
Summenformel HNa2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 141.96
MDL-Nummer MFCD00003496
InChI-Schlüssel BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water; insoluble in alcohol
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat
Formelmasse 141.98
Reinheit (%) 98.0 to 100.5%
Güte USP
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU1122272286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number02199802.1
ChargennummerU1122272285 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2023 Catalog Number02199802.1
ChargennummerS6147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2022 Catalog Number02199802.1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat dibasisch, MP Biomedicals™ >