Learn More
Natriumphosphat-Dibasiumdodecahydrat, Puriss p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16665913
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat-Dibasiumdodecahydrat, Puriss p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16665913 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
10 kg
Click to view available options
10 kg
Artikelnummer. 16665913
Marke: Honeywell Fluka 7165010KG
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dodecahydrate
Schmelzpunkt 34°C
CAS 10039-32-4
Farbe Farblos
CAS Max. % 1
pH 9 to 9.3
Menge 10 kg
Summenformel H25Na2O16P
Strukturformel Na2HPO4 · 12H2O
Synonym sec-Sodium phosphate; Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate; Disodium phosphate; di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name disodium dodecahydrate hydrogen phosphate
Molekulargewicht (g/mol) 358.14
Güte ACS
Dichte 1.52 g/cm3 (20°C)
Name des Produkts
Natriumphosphat-Dibasiumdodecahydrat, Puriss p.a., kristallisiert, ≥99,0 % (T), Honeywell Fluka™ >