Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15650750
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15650750 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15650750
Marke: Honeywell-Fluka 042736X1KG
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Europäisches Arzneibuch, E339, 98.5 bis 101 % (berechn. nach Trockensubstanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10039-32-4
Summenformel H25Na2O16P
Molekulargewicht (g/mol) 358.137
MDL-Nummer MFCD00149181
InChI-Schlüssel DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Dinatriumphosphat-Dodekahydrat, Dinatriumhydrogenphosphat-Dodekahydrat, Phosphorsäure, Dinatriumsalz, Dodecahydrat, Natriumhydrogenphosphat-Dodecahydrat, Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, Dinatriumorthophosphat, Dodekahydrat, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat 2:1:1:12, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
PubChem CID 61456
IUPAC-Name Dinatrium; Hydrogenphosphat; Dodecahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dinatriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP
Menge 6 x 1 kg
Strukturformel Na2HPO4 · H2O
Formelmasse 358.14
Reinheit (%) 98.5 bis101 % (Berechn. für Trockensubstanz)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Dodecahydrat, entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., E339, 98.5 bis 101 % (Berechnung basiert auf trockener Substanz), Honeywell Fluka™ >