Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10418862
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10418862
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 10418862
Marke: Thermo Scientific Acros 343810250
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10028-24-7
Summenformel H5Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 177.99
MDL-Nummer MFCD00149182
InChI-Schlüssel KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6451167
IUPAC-Name Dinatrium, Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium phosphate dibasic dihydrate
Schmelzpunkt 243.0°C to 245.0°C
Namenshinweis For HPLC
Farbe Weiß
pH 7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel Na2HPO4·2H2O
Merck Index 15,8789
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 93g/L(20°C)
Formelmasse 177.99
Reinheit (%) ≥99%
Güte HPLC
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2024 Catalog Number343815000,343810025,343810250,343811000
ChargennummerA0444722 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number343815000,343810025,343810250,343811000
ChargennummerA0448649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog Number343815000,343810025,343810250,343811000
ChargennummerA0452800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number343815000,343810025,343810250,343811000
ChargennummerA0395655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number343815000,343810025,343810250,343811000
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, Dihydrat, ≥ 99 %, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >