Learn More
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, Pulver, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumphosphat |
Namenshinweis | Dibasisch, wasserfrei |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 141.96 |
Güte | UltraPure Bioreagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.07 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumphosphat, dibasisch, wasserfrei, Pulver, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur