Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriumphosphat, 0.2 M-Pufferlösung, pH 7.4
89.85 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Konzentration | 0,2 mmol Pufferlösung |
pH | 7.4 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
MDL-Nummer | MFCD00146206 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15494569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62152.AP |
500 mL |
89.85 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15404579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62152.K2 |
1 L |
127.00 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenPufferlösungen spielen in industriellen und physiologischen Prozessen eine wesentliche Rolle. Pufferlösungen mit bekanntem und präzisem pH-Wert ermöglichen es, das Testsystem so einzustellen, dass Proben mit unbekanntem pH-Wert präziser und genauer gemessen werden können. Sie werden auch bei der Vorbereitung mobiler Phasen in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar. Unmischbar mit Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren.
Spezifikation
Sodium phosphate buffer soln. | |
7.4 | |
MFCD00146206 |
0,2 mmol Pufferlösung | |
Flüssigkeit | |
Miscible with water. Immiscible with alcohol. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen