Learn More
Natriumpersulfat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7775-27-1 | Na2O8S2 | 238.092 g/mol
57.60 CHF - 302.00 CHF
Chemical Identifiers
CAS | 7775-27-1 |
---|---|
Summenformel | Na2O8S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 238.092 |
MDL-Nummer | MFCD00003501 |
InChI-Schlüssel | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfateMehr anzeigen |
PubChem CID | 62655 |
IUPAC-Name | Dinatrium; Sulfonatooxysulfat |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Verpackung | Price | Quantity & Availability | |||||
10318580
|
Thermo Scientific Acros
202025000 |
500 g | Kunststoffflasche |
57.60 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10763011
|
Thermo Scientific Acros
202020010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
106.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10506631
|
Thermo Scientific Acros
202020050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
302.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
OxidationsreagenzChemical Identifiers
7775-27-1 | |
238.092 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
62655 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfateMehr anzeigen | |
Dinatrium; Sulfonatooxysulfat |
Specifications
Sodium persulfate | |
7775-27-1 | |
Kristallines Pulver oder Kristalle | |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
15, 8787 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
Dinatrium; Sulfonatooxysulfat | |
62655 | |
≥98.0% (Iodometry) |
98+% | |
Weiß bis gelb | |
98+% | |
Na2S2O8 | |
01,1102; 03,267 | |
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
238.092 | |
238.09 | |
Pass Test |
Safety and Handling
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Notfallüberblick
Oxidationsmittel: Der Kontakt mit brennbaren/organischen Stoffen kann zu Bränden führen. Gesundheitsschädlich beim Verschlucken Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. Sensibilisierung durch Inhalation und Hautkontakt möglich.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 231-892-1
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0525000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium Persulfate
Signal Word
- Gefahr
Hazard Category
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.