Learn More
Natriumperoxid, reinst, SLR, granuliert, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10152540
Verfügbar ab: 25-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumperoxid, reinst, SLR, granuliert, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10152540 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
500 g, Kunststoffpulverbehälter
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Artikelnummer. 10152540
Marke: Fisher Chemical S/6040/53
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
Schmelzpunkt 460 °C
CAS 1313-60-6
Farbe Gelb
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel Na2O2
MDL-Nummer 3497
Synonym sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
InChI-Schlüssel PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Dinatrium; Peroxid
Molekulargewicht (g/mol) 77.978
PubChem CID 14803
Formelmasse 77.97g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium peroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumperoxid, reinst, SLR, granuliert, Fisher Chemical >