Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, Purum p.a., ≥98 % (AT), Honeywell
Artikelnummer. 15686850 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Purum p.a., kristallisiert, ≥ 98.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-07-3
Summenformel ClH2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
MDL-Nummer MFCD00149164
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumperchlorat-Monohydrat, Perchlorsäure, Natriumsalz, Monohydrat, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumperchlorat-Monohydrat
Menge 250 g
Strukturformel NaClO4 · H2O
UN-Nummer UN1502
Formelmasse 140.46 mol
Reinheit (%) ≥98 % (T)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium perchlorate-1-hydrate
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumperchlorat-Monohydrat, Purum p.a., ≥98 % (AT), Honeywell >