Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, ACS, 85.0 bis 90.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15465985
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 7791-07-3 | ClH2NaO5 | 140.45 g/mol
Sodium perchlorate, monohydrate is a chaotropic agent used in standard DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It is widely utilized as a deproteinization agent during nucleic acid synthesis. A bit of modern commercial explosives products may contain sodium perchlorate, ammonium perchlorate, or potassium perchlorate as a chemical sensitizing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-07-3
Summenformel ClH2NaO5
Molekulargewicht (g/mol) 140.45
MDL-Nummer MFCD00149164
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material odium perchlorate monohydrate
Schmelzpunkt 130°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 85.0-90.0%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 140.48 (122.46anhydrous)
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen White crystals
Dichte 2.02
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Natriumperchlorat-Monohydrat, ACS, 85.0 bis 90.0 %, Thermo Scientific Chemicals >