Learn More
Natriumperchlorat-Monohydrat, 85 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10757002
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumperchlorat-Monohydrat, 85 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10757002
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10757002
Marke: Thermo Scientific Acros 343631000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-07-3
InChI-Schlüssel IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate
PubChem CID 516899
IUPAC-Name Natrium; Perchlorat; Hydrat
SMILES O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium perchlorate monohydrate
Schmelzpunkt 130.0°C
Farbe Weiß bis gelb
pH 6.0 to 8.0 (5% aq. soln. at 25°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 85.0 to 90% (as NaClO4) (Argentometry)
Summenformel ClNaO4·H2O
Strukturformel ClNaO4·H2O
Merck Index 15,8784
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2090g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 140.46
Formelmasse 140.46
Reinheit (%) ≥85%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463432 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2024 Catalog Number343630025,343631000,343630010
ChargennummerA0458081 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2023 Catalog Number343630025,343631000,343630010
ChargennummerA0450794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number343630025,343631000,343630010
ChargennummerA0397598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number343630025,343631000,343630010
ChargennummerA0397597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number343630025,343631000,343630010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium perchlorate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Natriumperchlorat-Monohydrat, 85 %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >