Learn More
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11453970
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453970
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11453970
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15656.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13755-38-9 | C5H4FeN6Na2O3 | 297.95 g/mol
Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, is used as a vasodilator drug to reduce blood pressure. It is used as an analytical reagent for the detection of methyl ketones and amines. Further, it is used as a reference compound for the calibration of Mossbauer spectrometer. It is also used for chromatographic detection of peptides containing cystine. It finds application as a color reagent in the development of thin layer chromatography in combination with acetaldehyde. It is also used in presence of buffers as reagent for ketone strips, which is utilized to test ketone in the urine of a diabetic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungsgebiete
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, wird als Vasodilatator verwendet, um den Blutdruck zu senken. Wird als analytisches Reagenz für den Nachweis von Methylketonen und Aminen verwendet. Wird darüber hinaus als Referenzmasse für die Kalibrierung des Mossbauer Spektrometers verwendet. Wird auch für den chromatographischen Nachweis von Peptiden verwendet, die Cystin enthalten. Findet Anwendung als Farbreagenz bei der Entwicklung der Dünnschichtchromatographie in Kombination mit Acetaldehyd. Wird auch in Anwesenheit von Puffern als Reagenz für Ketonstreifen verwendet, das zum Testen von Keton im Urin eines Diabetikers verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser. Schwer löslich in Ethanol.
Anmerkungen
Hygroskopisch und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13755-38-9
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
MDL-Nummer MFCD00149192
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
PubChem CID 11953895
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate
Dichte 1.72
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O
Menge 25 g
UN-Nummer UN1588
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8649
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble ethanol.
Formelmasse 297.95 (261.92 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10253439 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 ArtikelnummerA15656.22,A15656.14,A15656.36
Chargennummer10240721 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 ArtikelnummerA15656.22,A15656.14,A15656.36
Chargennummer10243023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2022 ArtikelnummerA15656.22,A15656.14,A15656.36
Chargennummer10240235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2022 ArtikelnummerA15656.22,A15656.14,A15656.36
Chargennummer10171572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA15656.22,A15656.14,A15656.36
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumpentacyanonitrosylferrat(III)-Dihydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >