Learn More
Natriumorthovanadat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium orthovanadate |
Schmelzpunkt | 850.0°C to 866.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (as Na3VO4) |
Strukturformel | Na3VO4 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in ethanol |
Formelmasse | 183.91 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Natriumorthovanadat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur