Learn More
Tocris Bioscience™ Sodium orthovanadate
Protein tyrosine phosphatase inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 2821/100
Artikelnummer. 18742774
  • 140.00 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sodium orthovanadate is an inhibitor of protein tyrosine phosphatases, alkaline phosphatases and ATPases. Suppresses p53-mediated apoptosis by transcription-dependent and -independent pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 mg
Sodium orthovanadate
183.91
Sodium orthovanadate
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Sodium orthovanadate > 100mg
Nur für Forschungszwecke