Learn More
Natriumnitroprussid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 11488842
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumnitroprussid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11488842 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 g, Kunststoffpulverbehälter, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 11488842
Marke: Fisher Chemical S/5720/48
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
100g, Pulverbehälter aus Kunststoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 13755-38-9
Farbe Rot
pH 5
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Menge 100 g
Summenformel C5H4FeN6Na2O3
MDL-Nummer MFCD00149192
Synonym nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
InChI-Schlüssel JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
IUPAC-Name Dinatrium;Eisen(4+);Nitroxylanion;Pentacyanid;Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 297.95
PubChem CID 11953895
Formelmasse 297.94g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium nitroferricyanide dihydrate, Sodium nitroferricyanide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumnitroprussid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >