Learn More
Natriumnitrit-Lösung, 0.1 M, Honeywell™ Artikelnummer.: 15604920
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumnitrit-Lösung, 0.1 M, Honeywell™
Artikelnummer. 15604920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15604920
Marke: Honeywell-Fluka 352731L
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0.1M NaNO2 (0.1 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumnitritlösung
CAS 7632-00-0
Menge 1 l
Summenformel NNaO2
Strukturformel NaNO2
MDL-Nummer MFCD00011118
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Natriumnitrit, Salpetrige Säure, Natriumsalz, Filmerin, Rostschutz, Nitrit, Natrium, Diazoisierende Salze, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formelmasse 69 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M
Name des Produkts
Natriumnitrit-Lösung, 0.1 M, Honeywell™ >