Learn More
Natriumnitrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483970
500 g
Click to view available options
Menge:
500 g
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z. B. bei der Reifung, Färbung und Konservierung von Fleisch. Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet. Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie. In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet. Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z. B. beim Pökeln, Färben und Konservieren von Fleisch.Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet.Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie.In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet.Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika.Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Ammoniak, Salpetersäure.Schwach löslich in Diethylether.
Anwendung
: Zersetzt sich über 320 °C.Hygroskopisch.Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, organischen Stoffen, feinen, pulverförmigen Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium nitrite
Schmelzpunkt 271°C (decomposition)
CAS 7632-00-0
Menge 500 g
Summenformel NNaO2
Strukturformel NaNO2
MDL-Nummer MFCD00011118
UN-Nummer UN1500
Merck Index 14,8648
Synonym Natriumnitrit, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine
Löslichkeitsinformationen Soluble aq. soln.,methanol,ethanol,ammonia,nitric acid. Slightly soluble diethyl ether.
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]N=O
IUPAC-Name Natriumnitrit
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Formelmasse 69
Reinheit (%) 98%
Geruch Odorless
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.17
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumnitrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >