Learn More
Natriumnitrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7632-00-0 | NaNO2 | 69.00 g/mol
42.85 CHF - 158.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NaNO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natriumnitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11432958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18668.0B
1000 g
42.85 CHF
1000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11442958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18668.0I
5000 g
158.00 CHF
5000 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z. B. bei der Reifung, Färbung und Konservierung von Fleisch. Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet. Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie. In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet. Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika. Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumnitrit wird in vielen industriellen Anwendungen eingesetzt, z. B. beim Pökeln, Färben und Konservieren von Fleisch.Es wird als Reagenz in der analytischen Chemie, als Antidot bei Cyanidvergiftungen, als Elektrolyt beim elektrochemischen Mahlen, als Kühllösung in geschlossenen Kreisläufen und als Additiv in industriellen Schmierfetten verwendet.Es findet Anwendung als Korrosionsschutzmittel sowie in der Gummiindustrie.In der Metallurgie wird es zum Phosphatieren und Entzinnen verwendet.Es dient als Vorläufer von Diazofarbstoffen, Nitrosoverbindungen und verschiedenen organischen Verbindungen wie Pharmazeutika.Als Lebensmittelzusatzstoff wird es zur Verhinderung von Botulismus verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Methanol, Ethanol, Ammoniak, Salpetersäure.Schwach löslich in Diethylether.
Anwendung
: Zersetzt sich über 320 °C.Hygroskopisch.Nicht kompatibel mit Reduktionsmitteln, starken Oxidationsmitteln, organischen Stoffen, feinen, pulverförmigen Metallen.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumnitrit, 98 %, Thermo Scientific Chemicals