Learn More
Natriumnitrit, 97+%, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
28.04 CHF - 550.74 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7632-00-0
Summenformel NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 69.00
MDL-Nummer MFCD00011118
InChI-Schlüssel LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
PubChem CID 23668193
ChEBI CHEBI:78870
IUPAC-Name Natrium;Nitrit
SMILES [Na+].[O-]N=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10749921
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424350050
5 g
28.04 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10637961
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424355000
500 g
63.52 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10627961
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424350020
2 kg
202.01 CHF
2 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11974261
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424350051
5 kg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10258003
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
424350100
10 kg
550.74 CHF
10 Kilogramm
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Natriumnitrit, 97+%, zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals