Learn More
Natriumnitrit, 0.1 M Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium nitrite |
CAS | 7632-00-0, 7732-18-5 |
Dampfdruck | 17mm Hg at 20°C |
Dichte | 1.01g/cm3 at 20°C |
Physikalische Form | Flüssig |
Summenformel | NNaO2 |
MDL-Nummer | MFCD00011118 |
Farbe | Farblos |
Löslichkeit | Miscible with water, methanol, ethanol, ammonia and nitric acid; Slightly miscible with diethyl ether |
InChI-Schlüssel | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumnitrit, 0.1 M Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur