Learn More
Sodium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | Decomposes on heating |
Chemischer Name oder Material | Sodium nitrate |
Schmelzpunkt | 308°C |
Farbe | Farblos |
pH | 5.0 to 7.0 (at 20°C) |
Physikalische Form | Solid |
Menge | 25 g |
Strukturformel | NaNO3 |
UN-Nummer | UN1498 |
Löslichkeitsinformationen | 883g/L (at 20°C) |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sodium Nitrate, TraceSELECT™, ≥99.999% (metals basis), Honeywell™ Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur