Learn More
Natriumnitrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904281
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumnitrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904281
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 11904281
Marke: Thermo Scientific Acros 436090010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-99-4
Summenformel NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 84.99
MDL-Nummer MFCD00011119
InChI-Schlüssel VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24268
ChEBI CHEBI:63005
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 380.0°C
Chemischer Name oder Material Sodium nitrate
Schmelzpunkt 306.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
pH 5.5 to 8.3 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 1 kg
Strukturformel NaNO3
Merck Index 15,8778
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol
IUPAC-Name Natrium;Nitrat
Formelmasse 84.99
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462905 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number436090250,436090010,436090050
ChargennummerA0458290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog Number436090250,436090010,436090050
ChargennummerA0458289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number436090250,436090010,436090050
ChargennummerA0428503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/09/2023 Catalog Number436090250,436090010,436090050
ChargennummerA0454616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number436090250,436090010,436090050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P370+P380-Bei Brand: Umgebung räumen.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium nitrate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumnitrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals >