Learn More
Natrium n-Hexadecylsulfat, 99 % Artikelnummer.: 11372506
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natrium n-Hexadecylsulfat, 99 %
Artikelnummer. 11372506
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11372506
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06402.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Natrium-n-Hexadecylsulfat wird als anionisches Tensid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-01-0
Summenformel C16H33NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 328.49
MDL-Nummer MFCD00047766
InChI-Schlüssel PNGBYKXZVCIZRN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hexadecyl sulfate, sodium cetyl sulfate, sodium n-hexadecyl sulfate, unii-3v3y3o7biq, conco sulfate c, avitex c, avitex sf, sodium hexyldecyl sulfate, tergitol anionic 7, 3v3y3o7biq
PubChem CID 23695542
IUPAC-Name sodium hexadecane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium n-hexadecyl sulfate
Schmelzpunkt 187°C to 192°C
Menge 5 g
Beilstein 3578850
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 344.49
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium n-hexadecyl sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium n-hexadecyl sulfate
Name des Produkts
Natrium n-Hexadecylsulfat, 99 % >