Learn More
Natriummethoxid, rein, 5.4-M-Lösung (30 Gew.%) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10347680
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriummethoxid, rein, 5.4-M-Lösung (30 Gew.%) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10347680
1 L
Click to view available options
Menge:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
Artikelnummer. 10347680
Marke: Thermo Scientific Acros 168600010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 124-41-4 | CH3NaO | 54.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124-41-4, 67-56-1
Summenformel CH3NaO
Molekulargewicht (g/mol) 54.02
MDL-Nummer MFCD00012179
InChI-Schlüssel WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10942334
IUPAC-Name Natrium;Methanolat
SMILES C[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium methoxide
Namenshinweis 30 wt% Solution in Methanol
Schmelzpunkt 1.0°C to 5.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9700g/mL
Siedepunkt 93.0°C
Flammpunkt 33°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3ONa
Brechungsindex 1.3701
Menge 1 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Merck Index 15,8775
Relative Dichte 0.97
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viskosität 68 mPa.s (20°C)
Formelmasse 54.02
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467897 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
ChargennummerA0458271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
ChargennummerA0458272 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
ChargennummerA0465329 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
ChargennummerA0462364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2024 Catalog Number168600025,168600100,168600010,168600250,168600251
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol, Sodium methoxide
Name des Produkts
Natriummethoxid, rein, 5.4-M-Lösung (30 Gew.%) in Methanol, Thermo Scientific Chemicals >