Learn More
Natriummethoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium methoxide is used as a base and a reagent in organic chemistry. It is useful in the synthesis of pharmaceuticals and agrochemicals. It acts as a nucleophile and is used in the production of methyl ethers. It serves as an initiator of anionic addition polymerization with ethylene oxide, forming a polyether with high molecular weight. It is involved in the production of biodiesel from vegetable oils and animal fats.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natriummethoxid wird als Base und Reagenz in der organischen Chemie verwendet. Ist ein nützlicher Rohstoff bei der Synthese von Pharmazeutika und Agrochemikalien. Fungiert als Nukleophil und wird bei der Herstellung von Methylethern verwendet. Dient als Initiator der anionischen Additionspolymerisation mit Ethylenoxid und bildet einen Polyether mit hohem Molekulargewicht. Natriummethoxid ist an der Herstellung von Biodiesel aus pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Methanol, Fetten und Estern. Nicht mischbar mit Kohlenwasserstoffen und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft-, feuchtigkeits- und wärmeempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Oxidationsmitteln, Alkalimetallen, chlorierten Lösungsmitteln, Wasser und Reduktionsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium methoxide |
Schmelzpunkt | >300°C |
Strukturformel | CH3ONa |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1431 |
Beilstein | 3592982 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Merck Index | 14,8643 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with ethanol,methanol,fats and esters.Immiscible with hydrocarbons and organic solvents. |
Formelmasse | 54.02 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10244265 | Analysenzertifikat | 22/01/2024 | L05673.0P,L05673.22,L05673.36 |
Z18J028 | Analysenzertifikat | 12/01/2024 | L05673.0P,L05673.22,L05673.36 |
10242734 | Analysenzertifikat | 07/12/2023 | L05673.0P,L05673.22,L05673.36 |
10247636 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | L05673.0P,L05673.22,L05673.36 |
S26J040 | Analysenzertifikat | 30/06/2023 | L05673.0P,L05673.22,L05673.36,L05673 |
Sicherheit und Handhabung
- Sodium methoxide
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H251-Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P235+P410-Kühl halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen.