Learn More
Natriummetawolframat, Lösung mit 2.82 Dichte in Wasser, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
185.93 CHF - 500.49 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12141-67-2 |
---|---|
Summenformel | H2Na6O40W12 |
MDL-Nummer | MFCD00150663 |
Synonym | Sodium polytungstate |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10603702
|
Thermo Scientific Acros
304100500 |
50 mL | Glasflasche |
185.93 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10693502
|
Thermo Scientific Acros
304102500 |
250 mL | Glasflasche |
500.49 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12141-67-2 | |
H2Na6O40W12 | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate |
Spezifikation
Sodium metatungstate | |
2.82 Density Solution in Water, Stabilized | |
H2Na6O40W12 | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate | |
2986.13 | |
2.82 |
Grün bis Gelb | |
12141-67-2 | |
Na6[H2W12O40] | |
2.8200g/mL | |
Solubility in water: >1000g/L water (20°C). | |
≥67% (WO3) | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.