Learn More
Natriummetaperiodat, ACS, 99.8 bis 100.3 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458400
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriummetaperiodat, ACS, 99.8 bis 100.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458400
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11458400
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044309.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Maximaler Gehalt an Verunreinigungen: Andere Halogene (als Cl) 0.02 %, Mn 3 ppm
Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-28-5
Summenformel INaO4
Molekulargewicht (g/mol) 213.89
MDL-Nummer MFCD00003534
InChI-Schlüssel JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
PubChem CID 23667635
ChEBI CHEBI:75226
IUPAC-Name Natrium;Periodat
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metaperiodate
Schmelzpunkt 300°C (decomposition)
Namenshinweis For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.8-100.3%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid.
Formelmasse 213.89
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.86 g/cm3 at 20°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29L029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number044309.A3,044309.36,044309.22
ChargennummerR20K034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number044309.A3,044309.36,044309.22
ChargennummerY30J003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number044309.A3,044309.36,044309.22
ChargennummerP10I022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044309.A3,044309.36,044309.22
ChargennummerN27E019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044309.A3,044309.36,044309.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metaperiodate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Periodic acid (HIO4), sodium salt
Name des Produkts
Natriummetaperiodat, ACS, 99.8 bis 100.3 %, Thermo Scientific Chemicals >