Learn More
Natriummetaborat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409393
500 g
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 10555-76-7
Summenformel BH8NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 137.86
MDL-Nummer MFCD00149205
InChI-Schlüssel JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
IUPAC-Name Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metaborate tetrahydrate
Schmelzpunkt ∽53°C (decomposition)
Menge 500 g
Formelmasse 137.86 (65.80 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium metaborate tetrahydrate
Name des Produkts
Natriummetaborat-Tetrahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >