Learn More
Natriummetaborat-Tetrahydrat, 98.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10666974
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriummetaborat-Tetrahydrat, 98.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10666974
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10666974
Marke: Thermo Scientific Acros 211630025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10555-76-7 | BH8NaO6 | 137.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 10555-76-7
Summenformel BH8NaO6
Molekulargewicht (g/mol) 137.86
MDL-Nummer MFCD00149205
InChI-Schlüssel JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium metaborate tetrahydrate, sodium tetrahydrate oxoborinate, na.bo2.4h2o, boric acid, sodium salt, tetrahydrate
PubChem CID 23694267
SMILES O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium metaborate tetrahydrate
Schmelzpunkt 57.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5%
Strukturformel NaBO2·4H2O
Merck Index 10,8477
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 41.9% (20°C)
IUPAC-Name Natrium; Oxido(oxo)bor; Tetrahydrat
Formelmasse 137.86
Reinheit (%) 98.5%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number211630025,211630100,211635000
ChargennummerA0465532 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog Number211630025,211630100,211635000
ChargennummerA0465094 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number211630025,211630100,211635000
ChargennummerA0463250 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/05/2024 Catalog Number211630025,211630100,211635000
ChargennummerA0460645 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Catalog Number211630025,211630100,211635000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metaborate tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361fd-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Natriummetaborat-Tetrahydrat, 98.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >