Learn More
Natriummetabisulfit, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15671330
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Natriummetabisulfit, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15671330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Artikelnummer. 15671330
Marke: Honeywell-Fluka 134591KG
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-57-4
Summenformel Na2O5S2
Molekulargewicht (g/mol) 190.09
MDL-Nummer MFCD00167602
InChI-Schlüssel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriummetabisulfit, Natriumpyrosulfit, Natriumdisulfit, Dinatriumpyrosulfit, Dinatriumdisulfit, Dinatriummetabisulfit, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-Name Dinatrium (Sulfinatooxid)sulfinat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriummetabisulfit
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF, FCC
Physikalische Form Trocken
Menge 1 kg
Strukturformel Na2S2O5
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 190.11 mol
Reinheit (%) 97 bis 100.5 %
Güte puriss.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium metabisulfite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriummetabisulfit, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, trocken, 97 bis 100.5 %, Honeywell Fluka™ >