Learn More
Natriumlactat-Lösung, Extra Pure, SLR, ca. 60 % (w/w) Lösung, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10213970
Natriumlactat-Lösung, Extra Pure, SLR, ca. 60 % (w/w) Lösung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10213970
500 mL, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10213970
Marke: Fisher Chemical S/5161/08
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 140°C
Schmelzpunkt 17.2°C
CAS 72-17-3
Farbe Gelb
pH 7
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit/Flüssigkeit
Menge 500 mL
Summenformel C3H5NaO3
MDL-Nummer 66576
Synonym sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
InChI-Schlüssel NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-Name Natrium;-2-hydroxypropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 112.06
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Dampfdruck 14mmHg at 20°C
Dichte Vapor Density: 0.7
Name des Produkts
Natriumlactat-Lösung, Extra Pure, SLR, ca. 60 % (w/w) Lösung, Fisher Chemical >