Learn More
Natrium L-(+)-Tartrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413267
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Sodium L-(+)-tartrate dihydrate is used in buffers for molecular biology and cell culture applications. It is also used as an emulsifier and a binding agent in food products such as jellies, margarine, and sausage casingsand also as a food additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natrium L-(+)-Tartrat-Dihydrat wird in Puffern für molekularbiologische und Zellkulturanwendungen verwendet. Wird auch als Emulgator und Bindemittel in Lebensmitteln wie Gelees, Margarinen und Wurstpellen sowie als Lebensmittelzusatzstoff verwendet.
Löslichkeit
Ist wasserlöslich (290 mg/ml bei 20 °C). Unlöslich in Alkohol und organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
CAS 6106-24-7
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutansäure;Natrium;Dihydrat
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Schmelzpunkt ∼150°C (in -2H2O)
Dichte 1.82
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 6121732
Merck Index 14,8684
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water (290mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,and organic solvents.
Formelmasse 230.08 (194.06 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Name des Produkts
Natrium L-(+)-Tartrat-Dihydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >