Learn More
Natriumiodid, Puriss., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Natriumiodid |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | NaI |
UN-Nummer | 3077 |
Formelmasse | 149.89 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Dichte | Vapor Density: >1 (vs air) |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium iodide
- Achtung
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium iodide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumiodid, Puriss., Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur