Learn More
Natriumhypochlorit-Lösung, 6 bis 14 % aktive Chlorbasis, Honeywell Fluka™
6 bis 14 % aktive Chlor-Basis
97.32 CHF - 508.62 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.439
MDL-Nummer MFCD00011120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solutionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Kl.[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15641320
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
13440-500ML
500 ml
97.32 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15651320
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
13440-6X500ML
6 x 500 ml
508.62 CHF
6 Stück
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhypochlorit-Lösung, 6 bis 14 % aktive Chlorbasis, Honeywell Fluka™