Learn More
Natriumhypochlorit, 4-6 % Chlor, Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7681-52-9 | ClNaO | 74.44 g/mol
75.00 CHF - 459.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-52-9, 7732-18-5
Summenformel ClNaO
Molekulargewicht (g/mol) 74.44
MDL-Nummer MFCD00011120
InChI-Schlüssel SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solutionMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23665760
ChEBI CHEBI:32146
IUPAC-Name Natrium;Hypochlorit
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10667381
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
419550250
25 mL Kunststoffflasche
75.00 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10573094
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
419552500
250 mL Kunststoffflasche
89.15 CHF
250 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10527752
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
419550010
1 l Kunststoffflasche
232.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11974211
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
419550025
2.5 L Kunststoffflasche
459.00 CHF
2.50 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhypochlorit, 4-6 % Chlor, Reagenz, Thermo Scientific Chemicals