Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 2 M NaOH (2 N), Honeywell Fluka Artikelnummer.: 15606790
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 2 M NaOH (2 N), Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15606790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l, Poly-Flasche
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Artikelnummer. 15606790
Marke: Honeywell-Fluka 714741L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 2 M NaOH (2 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, 2 M NaOH (2 N)
Siedepunkt 105 °C bis 140 °C
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥5.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <10.0000%
Strukturformel NaOH
Konzentration 2 M NaOH (2 N)
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.08 g/cm3
Menge 1 l
Formelmasse 40
Güte Volumetrisch
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumhydroxidlösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium hydroxide
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 2 M NaOH (2 N), Honeywell Fluka >