Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N), Honeywell Fluka Artikelnummer.: 15633580
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N), Honeywell Fluka
Artikelnummer. 15633580 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
500 ml, Poly-Flasche, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15633580
Marke: Honeywell-Fluka 319503500ML
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 0,5 M NaOH (0,5 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Summenformel HNaO
Molekulargewicht (g/mol) 39.997
MDL-Nummer MFCD00003548
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC-Name Natrium;Hydroxid
SMILES [OH-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumhydroxid-Lösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N)
Siedepunkt > 100 °C (212 °F)
CAS Min. % ≥90.0000%, ≥1.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%, <2.0000%
Strukturformel NaOH
Konzentration 0.5 M NaOH (0.5 N)
UN-Nummer UN1824
Dichte 1.02 g/ml bei25 °C
Menge 500 ml
Formelmasse 40
Güte Volumetrisch
Verpackung Poly-Flasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydroxyde de sodium
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, volumetrisch, 0.5 M NaOH (0.5 N), Honeywell Fluka >