Learn More
Sodium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium Hydroxide Solution |
CAS | 1310-73-2 |
Summenformel | HNaO |
Strukturformel | NaOH |
MDL-Nummer | MFCD00003548 |
UN-Nummer | 1824 |
Dichte | 1.335g/mL at 20°C |
Synonym | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
InChI-Schlüssel | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Menge | 250 mL |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sodium Hydroxide Solution, TraceSELECT™, Honeywell™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur