Learn More
Natriumhydroxidlösung, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Verpackung:
Beutel in Karton
HDPE-Kunststoffflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Natriumhydroxidlösung, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse
Spezifikation
Spezifikation
pH | 12 |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 100°C |
Schmelzpunkt | 0°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | HDPE-Kunststoffflasche |
Dampfdichte | > 1.0 |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium hydroxide, solution 0.5M
- Gefahr
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/A§/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxidlösung, gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur