Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Arzneibuchreagenzien sind für den Gebrauch in Arzneibuchtests und Monographien vorgesehen, gemäß einem GMP-konformen ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem und der entsprechenden Arzneibuchspezifikation hergestellt unter Verwendung von Substanzen in Arzneibuch-Reagenzienqualität und Wasser, das die für Reinwasser relevanten Anforderungen laut Arzneibuchmonographie erfüllen. Einige Arzneibuchnormen sind auch konform mit ISO 17025 und ISO Guide 43.
Marke:  Fisher Chemical VL 052 1000
Menge 1000 ml
Artikelnummer. 12900894
  • 52.00 CHF / 1000 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Spezifikation
Kaliumhydroxidlösung
1310-73-2, 7732-18-5
0.1 M
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Natriumhydroxid
14798
CHEBI:32145
Flasche
HNaO
Natriumhydroxid, Natronlauge, Natriumhydrat, Weißes Ätzmittel, Natriumlauge, Ätznatron, Ascarit, Natriumhydroxid NaOH, Natriumhydroxid-Lösung, soda, caustic
[OH-].[Na+]
40.00
1000 ml
Eu. Ph. Referenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1022104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 052 1000
Chargennummer1028929 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 052 1000
Chargennummer1013891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 052 1000
Chargennummer1019185 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 052 1000
Chargennummer1028078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberVL 052 1000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 0.1 M EU-Arzneibuch, Fisher Chemical™ >