Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, carbonatfrei, Fisher Chemical ™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 1000 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Sodium Hydroxide Solution,Carbonate-free. European Pharmacopoeia Ref: 1081406 (RP 202)
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, carbonatfrei, Fisher Chemical ™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur