Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 4 M Artikelnummer.: 12983614
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Natriumhydroxid-Lösung, 4 M
Artikelnummer. 12983614 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Artikelnummer. 12983614
Marke: Fisher Chemical VL 301 1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 4 mol/l
Menge 1000 ml
Normalität Normalität: 4 eq/l
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1114082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberVL 301 1000
Chargennummer1113033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog NumberVL 301 1000
Chargennummer1077170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 301 1000
Chargennummer1072376 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 301 1000
Chargennummer1065839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 301 1000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide 4M Volumetric Solution (VL 301)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 4 M >