Learn More
Natriumhydroxid-Lösung, 40 % w/w (d = 1.43), zur Bestimmung von Stickstoff, Fisher Chemical Artikelnummer.: 15978776
Natriumhydroxid-Lösung, 40 % w/w (d = 1.43), zur Bestimmung von Stickstoff, Fisher Chemical
Artikelnummer. 15978776 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
5 L
Click to view available options
Menge:
5 L
Artikelnummer. 15978776
Marke: Fisher Chemical S/4960/21
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Natriumhydroxid-Lösung, geeignet als Titrant zur Bestimmung von Stickstoff mittels Kjeldahl-Methode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Prozentgehaltsbereich 40% (w/w)
Dichte 1.43
Menge 5 L
Verpackung HDPE-Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sodium hydroxide, 40% w/w
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumhydroxid-Lösung, 40 % w/w (d = 1.43), zur Bestimmung von Stickstoff, Fisher Chemical >